Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire, autoclavable
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24 x 18 x 39 po (61 x 45,7 x 99,1 cm)
36 x 24 x 39 po (91,4 x 61 x 99,1 cm)
Nbre d’étagères:
2
3
Poids (impériale):
25 lb
37,5 lb
46,5 lb
65,5 lb
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
Montants perlés et manchons fendus en aluminium.
- Sélection de modèles à 2 ou 3 étagères
- Les unités mesurent 39 po (99,1 cm) de hauteur roulettes comprises†
- Dimensions 18 x 24 po (45,6 x 61 cm) ou 24 x 36 po (61 x 91,4 cm) disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes ne sont pas incluses ; vendues séparément (voir 5MHTN, 5MHTNB).
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de produit | Chariot de laboratoire |
| Couleur | Silver |
| Dimensions (L x l x H) | 24 x 18 x 39 po (61 x 45,7 x 99,1 cm) |
| Hauteur (impériale) | 39 po |
| Hauteur (métrique) | 99,1 cm |
| Comprend | Montants perlés et manchons fendus en aluminium |
| Longueur (impériale) | 24 in |
| Longueur (métrique) | 61 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Afficher plus |