Learn More
Metro™ Chariot de laboratoire, autoclavable
Déplacez et nettoyez facilement votre équipement. Le chariot de laboratoire Metro, à deux ou trois étagères, est autoclavable, ce qui facilite grandement le nettoyage.
Marque:  Metro™ LC2S1824
Code nomenclature Nacres: JA.01
Informations supplémentaires : Poids : 9.07200kg
Code produit. 15947011
  • 1425.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Montants perlés et manchons fendus en aluminium.
Description
Description
  • Sélection de modèles à 2 ou 3 étagères
  • Les unités mesurent 39 po (99,1 cm) de hauteur roulettes comprises†
  • Dimensions 18 x 24 po (45,6 x 61 cm) ou 24 x 36 po (61 x 91,4 cm) disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes ne sont pas incluses ; vendues séparément (voir 5MHTN, 5MHTNB).
Spécification
Spécification
Chariot de laboratoire
24 x 18 x 39 po (61 x 45,7 x 99,1 cm)
99,1 cm
24 po
Acier inoxydable
2
25 lb
45,7 cm
Autoclavables
39 po
Montants perlés et manchons fendus en aluminium
61 cm
Les roulettes sont vendues séparément.
11,3 kg
18 po