Learn More
Metro™ Accessoire pour chariot de laboratoire, housse en vinyle
Protège le contenu des étagères de la poussière et d’autres contaminants en suspension dans l’air grâce à une housse en vinyle pour chariot de laboratoire Metro
Marque:  Metro™ GWSVC41
Code produit. 15926931
  • 358.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • En vinyle avec fermetures Velcro
  • La housse transparente permet un accès visuel facile ; la housse bleue permet d’obstruer la lumière
  • Convient aux étagères de 18 x 36 po (45,7 x 91,4 cm)
Spécification
Spécification
Housse de chariot
36 x 18 x 35 po (91,4 x 45,7 x 88,9 cm)
88,9 cm
91,4 cm
Basse
45,7 cm
Bleu
35 po
36 po
Vinyle
18 po