Learn More
Metro™ Accessoire pour chariot de laboratoire, housse en vinyle
Protège le contenu des étagères de la poussière et d’autres contaminants en suspension dans l’air grâce à une housse en vinyle pour chariot de laboratoire Metro
358.00€ - 446.00€
Spécification
Type de produit Housse de chariot
Longueur (impériale) 36 in
Longueur (métrique) 91,4 cm
Matériau Vinyle
Largeur (impériale) 18 po
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Hauteur (impériale) Hauteur (métrique) Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
15906931
Afficher les documents
Metro™
GWCVC41
Transparent 35 in 88,9 cm Basse
358.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15916931
Afficher les documents
Metro™
GWCVC62
Transparent 52 in 132 cm Haut
426.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15926931
Afficher les documents
Metro™
GWSVC41
Bleu 35 po 88,9 cm Basse
358.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15936931
Afficher les documents
Metro™
GWSVC62
Bleu 52 in 132 cm Haut
446.00€
1 pièce
Expédition estimée: 25-03-2025
Description
  • En vinyle avec fermetures Velcro
  • La housse transparente permet un accès visuel facile ; la housse bleue permet d’obstruer la lumière
  • Convient aux étagères de 18 x 36 po (45,7 x 91,4 cm)
Spécification
Spécification
Housse de chariot
91,4 cm
18 po
36 in
Vinyle
45,7 cm