Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire en acier inox HD Super, crochets utilitaires
Gardez votre espace de travail organisé et vos articles facilement accessibles. Les crochets utilitaires Metro sont parfaits pour une utilisation avec les tables de travail de laboratoire en acier inox HD Super.
Marque:  Metro™ HK23C
Code produit. 15986931
  • 10.80€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Choix de crochets à utiliser avec des tables équipées de supports d’étagère
Spécification
Spécification
Crochet utilitaire
1,69 po
Chromé
3,44 po
S
2 po
NSF
4,29 cm
Étagères à cantilever pour tables de travail avec support pour étagères
8,7 cm
À clipser
5 cm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire en acier inox HD Super, crochets utilitaires > Chrome