Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire en acier inox HD Super, crochets utilitaires
Click to view available options
Finition:
Chromé
Inoxydables
Largeur (impériale):
0,38 po
2 po
Largeur (métrique):
9,6 mm
5 cm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Choix de crochets à utiliser avec des tables équipées de supports d’étagère
Spécification
Spécification
| Type de produit | Crochet utilitaire |
| Certifications/Conformité | NSF |
| Profondeur (impériale) | 1,69 po |
| Profondeur (métrique) | 4,29 cm |
| Finition | Inoxydables |
| À utiliser avec (équipement) | Étagères à cantilever pour tables de travail avec support pour étagères |
| Hauteur (impériale) | 3,44 po |
| Hauteur (métrique) | 8,7 cm |
| Dimensions | S |
| Modèle | À clipser |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction