Learn More
Méthyltrioxorhenium(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.50€ - 148.00€
Identifiants chimiques
CAS | 70197-13-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3O3Re- |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.239 |
Numéro MDL | MFCD00192332 |
Clé InChI | VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii |
CID PubChem | 2734010 |
Nom IUPAC | trioxyde de méthylrhénium |
SMILES | [CH3-].O=[Re](=O)=O |
Description
Methyltrioxorhenium(VII) is used as a catalyst for various transformations such as olefin metathesis. It is associated with hydrogen peroxide and used as an oxidizing agent. It is used to prepare acid or ester from the corresponding terminalalkynes. It is a catalytic oxidant used with urea hydrogen peroxide to prepare nitrones. It reacts with 2-methylnaphthalene to get 2-methyl-1,4-naphthoquinone (Vitamin K3). Further, it catalyzes the reaction with aldehydes and diazoketones to get an alkene. In addition to this, it is used as an effective antioxidant under various conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe méthyltrioxorhenium(VII) est utilisé comme catalyseur pour diverses transformations telles que la métathèse des oléfines. Il est associé au peroxyde d’hydrogène et utilisé comme agent oxydant. Il est utilisé pour préparer de l’acide ou de l’ester à partir des alcynes terminaux correspondants. Il s’agit d’un oxydant catalytique utilisé avec le peroxyde d’hydrogène - urée pour préparer les nitrones. Il réagit avec le 2-méthylnaphtalène pour obtenir de la 2-méthyl-1,4-naphtoquinone (vitamine K3). De plus, il catalyse la réaction avec les aldéhydes et les diazokétones pour obtenir un alcène. En outre, il est utilisé comme antioxydant efficace dans diverses conditions.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
70197-13-6 | |
249.239 | |
VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N | |
2734010 | |
[CH3-].O=[Re](=O)=O |
CH3O3Re- | |
MFCD00192332 | |
methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii | |
trioxyde de méthylrhénium |
Spécification
Methyltrioxorhenium(VII) | |
70197-13-6 | |
CH3ReO3 | |
UN1479 | |
methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii | |
VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N | |
trioxyde de méthylrhénium | |
2734010 | |
98% |
110°C to 115°C | |
CH3O3Re- | |
MFCD00192332 | |
3927932 | |
Soluble in water. | |
[CH3-].O=[Re](=O)=O | |
249.239 | |
249.24 | |
Light and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H272
Peut aggraver un incendie ; comburant.
P210-P220-P221-P280-P370+P378q-P501c
H272
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :5,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE COMBURANTE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C