Learn More
Méthyltrioxorhenium(VII), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345005
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Methyltrioxorhenium(VII) is used as a catalyst for various transformations such as olefin metathesis. It is associated with hydrogen peroxide and used as an oxidizing agent. It is used to prepare acid or ester from the corresponding terminalalkynes. It is a catalytic oxidant used with urea hydrogen peroxide to prepare nitrones. It reacts with 2-methylnaphthalene to get 2-methyl-1,4-naphthoquinone (Vitamin K3). Further, it catalyzes the reaction with aldehydes and diazoketones to get an alkene. In addition to this, it is used as an effective antioxidant under various conditions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthyltrioxorhenium(VII) est utilisé comme catalyseur pour diverses transformations telles que la métathèse des oléfines. Il est associé au peroxyde d’hydrogène et utilisé comme agent oxydant. Il est utilisé pour préparer de l’acide ou de l’ester à partir des alcynes terminaux correspondants. Il s’agit d’un oxydant catalytique utilisé avec le peroxyde d’hydrogène - urée pour préparer les nitrones. Il réagit avec le 2-méthylnaphtalène pour obtenir de la 2-méthyl-1,4-naphtoquinone (vitamine K3). De plus, il catalyse la réaction avec les aldéhydes et les diazokétones pour obtenir un alcène. En outre, il est utilisé comme antioxydant efficace dans diverses conditions.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70197-13-6
Formule moléculaire CH3O3Re-
Poids moléculaire (g/mol) 249.239
Numéro MDL MFCD00192332
Clé InChI VZSXFJPZOCRDPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyltrioxorhenium vii, methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide, unii-883d8rdd5q, methylrhenium vii trioxide, mto, methyltrioxorhenium mi, t-4-methyltrioxorhenium, methylrhenium trioxide vii
CID PubChem 2734010
Nom IUPAC trioxyde de méthylrhénium
SMILES [CH3-].O=[Re](=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyltrioxorhenium(VII)
Point de fusion 110°C to 115°C
Quantité 100 mg
Formule linéaire CH3ReO3
Numéro UN UN1479
Beilstein 3927932
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 249.24
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Light and moisture sensitive