Learn More
Méthyllithium, 2,2 M (6 % en poids) dans éther diéthylique avec LiBr, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
75.40€ - 351.00€
Identifiants chimiques
CAS | 917-54-4, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3Li |
Poids moléculaire (g/mol) | 21.98 |
Numéro MDL | MFCD00008253 |
Clé InChI | DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum |
CID PubChem | 2724049 |
Nom IUPAC | methyllithium |
SMILES | [Li]C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10547383
|
Thermo Scientific Acros
181291000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | |||||
10547573
|
Thermo Scientific Acros
181298000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
917-54-4, 60-29-7 | |
21.98 | |
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N | |
2724049 | |
[Li]C |
CH3Li | |
MFCD00008253 | |
methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum | |
methyllithium |
Spécification
Methyllithium | |
Incolore à jaune | |
CH3Li | |
MFCD00008253 | |
methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum | |
DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N | |
methyllithium | |
2724049 | |
9.0 to 11.0% (LiBr), 6.0 to 7.0% (LiCH3) | |
0.8100g/mL |
917-54-4, 60-29-7 | |
Solution | |
CH3Li | |
−28°C | |
Solubility in water: vigorous reaction | |
[Li]C | |
21.98 | |
21.98 | |
0.81 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou des vertiges.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
S’enflamme spontanément au contact de l’air.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-026-4
Recommended Storage : Le produit peut développer une certaine turbidité ou des précipités
- Methyllithium, 2.2M (6wt%) in diethyl ether with lithiumbromide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Matière solide pyrophorique Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Lithium bromide (LiBr), Lithium, methyl-, Ethyl ether