Learn More
Méthyllithium, 2,2 M (6 % en poids) dans éther diéthylique avec LiBr, AcroSeal™ Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10547383
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-54-4, 60-29-7
Formule moléculaire CH3Li
Poids moléculaire (g/mol) 21.98
Numéro MDL MFCD00008253
Clé InChI DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithum
CID PubChem 2724049
Nom IUPAC methyllithium
SMILES [Li]C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyllithium
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Solution
Quantité 100 mL
Formule linéaire CH3Li
Point d’éclair −28°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: vigorous reaction
Poids de la formule 21.98
Pourcentage de pureté 9.0 to 11.0% (LiBr), 6.0 to 7.0% (LiCH3)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.81
Densité 0.8100g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyllithium, 2.2M (6wt%) in diethyl ether with lithiumbromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium bromide (LiBr), Lithium, methyl-, Ethyl ether