Learn More
Méthyllithium, sol. à 1,6 M dans l’éther diéthylique (± 5 % p/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10409690
Méthyllithium, sol. à 1,6 M dans l’éther diéthylique (± 5 % p/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10409690
100 mL, Flacon en verre AcroSeal™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10409690
Marque: Thermo Scientific Acros 188751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 917-54-4, 60-29-7
Formule moléculaire CH3Li
Poids moléculaire (g/mol) 21.98
Numéro MDL MFCD00008253
Clé InChI DVSDBMFJEQPWNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyllithium, lithium, methyl, methyl lithium, lithium methanide, meli, lithium methyl, lithium carbanide, lithium methide, methllithium, methyllithumAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2724049
SMILES [Li]C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyllithium
Couleur Incolore à jaune
Note relative au nom Low Chloride, 1.6M Solution in Diethyl Ether (+/- 5% w/v)
Formule linéaire CH3Li
Fieser 01,686; 02,274; 03,202; 05,448; 06,384; 07,242; 08,342; 09,311; 11,340; 12,324; 16,219
Densité 0.7000g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts.
Nom IUPAC methyllithium
Poids de la formule 21.96
Pourcentage de pureté 4.5 to 5.5% (as MeLi)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.7
Quantité 100 mL
Point d’éclair −17°C
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461091 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/03/2024 Catalog Number188758000,188751000
Numéro de lotA0417818 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/03/2024 Catalog Number188758000,188751000
Numéro de lotA0451332 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/01/2024 Catalog Number188758000,188751000
Numéro de lotA0439116 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/10/2023 Catalog Number188758000,188751000
Numéro de lotA0389709 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number188758000,188751000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyllithium, 1.6 M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium, methyl-, Ethyl ether
Nom du produit
Méthyllithium, sol. à 1,6 M dans l’éther diéthylique (± 5 % p/v), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >