Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
39.60€ - 215.07€
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, méthyle, hexahydrotoluène, cyclohexylméthane, hexahydrure de toluène, hexahydroxytoluène, toluène, hexahydro, méthylcyclohexane, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10091200
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
126580010
1 l Flacon en verre
39.60€
1L
10031180
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
126580025
2.5 L Flacon en verre
75.58€
2.50L
10225621
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
126580050
5 L Récipient en plastique
129.65€
5L
10367701
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
126580100
10 L Récipient en plastique
215.07€
10L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
108-87-2
98.19
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
7962
CC1CCCCC1
C7H14
MFCD00001497
cyclohexane, méthyle, hexahydrotoluène, cyclohexylméthane, hexahydrure de toluène, hexahydroxytoluène, toluène, hexahydro, méthylcyclohexane, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
méthylcyclohexane
Spécification
Méthylcyclohexane
108-87-2
0.7700 g/ml
− 3°C
98.5% min. (GC)
C6H11CH3
MFCD00001497
15, 6118
cyclohexane, méthyle, hexahydrotoluène, cyclohexylméthane, hexahydrure de toluène, hexahydroxytoluène, toluène, hexahydro, méthylcyclohexane, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
méthylcyclohexane
7962
99%
Liquide
99%
-126,3°C
101.0°C
Authentique
C7H14
1.4210 à 1.4230
05, 29
0.77
Solubilité dans l’eau : 0.1 g/L (20°C). Autres solubilités : soluble dans l’acétone, le benzène, le tétrachlorure de carbone, l’éther, l’éthanol
CC1CCCCC1
98.19
98.19
Extra pur
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H : Peut provoquer somnolence ou vertiges. Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Liquide et vapeur inflammables.
Déclaration GHS P : Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin. NE PAS faire vomir. Éviter le rejet dans l’environnement. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau et au savon. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Mention d’avertissement GHS : Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-624-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GV6125000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
  • Methylcyclohexane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.