Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10225621
Click to view available options
Quantité:
1 l
2.5 L
5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC méthylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Note relative au nom 99%
Point de fusion -126.3°C
Densité 0.7700g/mL
Point d’ébullition 101.0°C
Point d’éclair −3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire C6H11CH3
Indice de réfraction 1.4210 to 1.4230
Quantité 5 L
Beilstein 05, 29
Merck Index 15, 6118
Gravité spécifique 0.77
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone,benzene,carbon tetrachloride,,ether,ethanol
Poids de la formule 98.19
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide