Learn More
Chlorhydrate de méthyl mthiazolidine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
28.54€ - 95.48€
Identifiants chimiques
CAS 50703-06-5
Formule moléculaire C5H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 183.65
Numéro MDL MFCD00068022
Clé InChI YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
CID PubChem 2737507
Nom IUPAC Méthyl 1,3-thiazolidine-2-carboxylate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11382966
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10740.03
1 g
28.54€
1g
11392966
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L10740.06
5 g
95.48€
5g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
50703-06-5
183.65
YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
2737507
[H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
C5H10ClNO2S
MFCD00068022
2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
Méthyl 1,3-thiazolidine-2-carboxylate
Spécification
Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
∽158°C (decomposition)
MFCD00068022
2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
[H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
183.65
183.66
50703-06-5
C5H10ClNO2S
3628640
YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
Méthyl 1,3-thiazolidine-2-carboxylate
2737507
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 256-726-5
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante