Learn More
Chlorhydrate de méthyl mthiazolidine-2-carboxylate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11392966
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50703-06-5
Formule moléculaire C5H10ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 183.65
Numéro MDL MFCD00068022
Clé InChI YEFOSJYXVLNYSL-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-thiazolidinecarboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester, thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, methyl thiazolidine-2-carboxylate, +-thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, +/--thiazolidine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-thiazolidinecarboxylic acid, methyl ester 6ci,8ci,9ci
CID PubChem 2737507
Nom IUPAC Méthyl 1,3-thiazolidine-2-carboxylate
SMILES [H+].[Cl-].COC(=O)C1CSCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl thiazolidine-2-carboxylate hydrochloride
Point de fusion ∽158°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3628640
Poids de la formule 183.66
Pourcentage de pureté 98%