Learn More
Tétradécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.20€ - 100.10€
Identifiants chimiques
CAS | 124-10-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H30O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 242.40 |
Numéro MDL | MFCD00008983 |
Clé InChI | ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci |
CID PubChem | 31284 |
Nom IUPAC | methyl tetradecanoate |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11423973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10257.18 |
50 g |
30.20€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433973
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10257.30 |
250 g |
100.10€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methyl tetradecanoate is used as a component in the preparation of a high-density biodiesel. Also used as a niosome medium in which an anti-cancer drug could be transported within.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tétradécanonate de méthyle est utilisé comme composant dans la préparation d’un biodiesel à haute densité. Il est également utilisé comme milieu niosome dans lequel un médicament anticancéreux pourrait être transporté.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Identifiants chimiques
124-10-7 | |
242.40 | |
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N | |
31284 | |
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
C15H30O2 | |
MFCD00008983 | |
methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci | |
methyl tetradecanoate |
Spécification
Methyl tetradecanoate | |
18°C | |
323°C | |
C15H30O2 | |
1.4562 | |
methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ci | |
ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N | |
methyl tetradecanoate | |
31284 | |
99% |
124-10-7 | |
0.855 | |
>112°C (234°F) | |
CH3(CH2)12CO2CH3 | |
MFCD00008983 | |
Soluble in chloroform and methanol. React with water. | |
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC | |
242.40 | |
242.4 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-680-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante