Learn More
Tétradécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11423973
Tétradécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423973
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11423973
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10257.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methyl tetradecanoate is used as a component in the preparation of a high-density biodiesel. Also used as a niosome medium in which an anti-cancer drug could be transported within.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétradécanonate de méthyle est utilisé comme composant dans la préparation d’un biodiesel à haute densité. Il est également utilisé comme milieu niosome dans lequel un médicament anticancéreux pourrait être transporté.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme et le méthanol. Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, dans un récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-10-7
Formule moléculaire C15H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 242.40
Numéro MDL MFCD00008983
Clé InChI ZAZKJZBWRNNLDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl myristate, tetradecanoic acid, methyl ester, uniphat a50, metholeneat 2495, myristic acid methyl ester, methyl n-tetradecanoate, myristic acid, methyl ester, methyl myristylate, tetradecanoic acid methyl ester, myristic acid, methyl ester 8ciAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 31284
Nom IUPAC methyl tetradecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl tetradecanoate
Point de fusion 18°C
Densité 0.855
Point d’ébullition 323°C
Point d’éclair >112°C (234°F)
Formule linéaire CH3(CH2)12CO2CH3
Indice de réfraction 1.4562
Quantité 50 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and methanol. React with water.
Poids de la formule 242.4
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10251512 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10257.18,A10257.30
Numéro de lot10245340 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/01/2023 Catalog NumberA10257.18,A10257.30
Numéro de lot10194247 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10257.18,A10257.30
Numéro de lotD17R059 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10257.18,A10257.30
Numéro de lot10188618 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA10257.18,A10257.30
Nom du produit
Tétradécanoate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >