Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour la RMN, contient 1 v/v% du TMS, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
61.00€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2206-27-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H6OS |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.17 |
Numéro MDL | MFCD00002090 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide |
CID PubChem | 75151 |
Nom IUPAC | trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane |
SMILES | [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10696192
|
Thermo Scientific Acros
181150100 |
10 ml | Flacon en verre |
61.00€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10603512
|
Thermo Scientific Acros
181150250 |
25 ml | Flacon en verre |
129.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10723571
|
Thermo Scientific Acros
181150500 |
50 ml | Flacon en verre |
204.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMRIdentifiants chimiques
2206-27-1 | |
84.17 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N | |
75151 | |
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] |
C2H6OS | |
MFCD00002090 | |
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide | |
trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane |
Spécification
Methyl sulfoxide-d6 | |
Incolore | |
1,1900 g/ml | |
88°C | |
2,4 mPa.s (20°C) | |
2206-27-1 | |
20,2°C | |
100.0 | |
(CD3)2SO | |
01, IV, 1279 | |
dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide | |
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H] | |
84.17 | |
84.18 |
Liquide | |
99.9 atom % D | |
99,85% min | |
1,19 | |
0,03 % max. (coulométrique) | |
99.85 | |
190,0°C | |
C2H6OS | |
MFCD00002090 | |
13,124; 16,177 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N | |
trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane | |
75151 | |
RMN |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 218-617-0
missing translation for 'tsca' : Pas dans l’inventaire TSCA : à des fins de R et D uniquement ; pas à des fins de fabrication ou commerciales
RUO – Research Use Only