Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour la RMN, contient 1 v/v% du TMS, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10603512
Méthylsulfoxyde-d6, pour la RMN, contient 1 v/v% du TMS, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10603512
25 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10603512
Marque: Thermo Scientific Acros 181150250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2206-27-1
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
Numéro MDL MFCD00002090
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 75151
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom % D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,85% min
Point d’éclair 88°C
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (coulométrique)
Quantité 25 ml
% min. CAS 99.85
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
% max. CAS 100.0
Formule linéaire (CD3)2SO
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466958 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number181150250,181150100,181150500
Numéro de lotA0467889 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number181150250,181150100,181150500
Numéro de lotA0465186 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/09/2024 Catalog Number181150250,181150100,181150500
Numéro de lotA0460270 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number181150250,181150100,181150500
Numéro de lotA0457903 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/12/2023 Catalog Number181150250,181150100,181150500
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide-d6
Nom du produit
Méthylsulfoxyde-d6, pour la RMN, contient 1 v/v% du TMS, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >