Learn More
Méthylsulfoxide-d6, pour RMN, avec 1 % de TMS, en ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10274841
Méthylsulfoxide-d6, pour RMN, avec 1 % de TMS, en ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10274841
7,5 ml
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10274841
Marque: Thermo Scientific Acros 351440075
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide-d6
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.9 atom% D
Densité 1,1900 g/ml
Deutérium (D) 99,85% min
Point d’éclair 88°C
Gravité spécifique 1,19
Viscosité 2,4 mPa.s (20°C)
Eau 0,03 % max. (coulométrique)
Quantité 7,5 ml
CAS 2206-27-1
Point de fusion 20,2°C
Point d’ébullition 190,0°C
Formule moléculaire C2H6OS
Formule linéaire (CD3)2SO
Numéro MDL MFCD00002090
Beilstein 01, IV, 1279
Fieser 13,124; 16,177
Synonyme dimethyl sulfoxide-d6, dmso-d6, dimethylsulfoxide-d6, deuterated dmso, methane-d3,sulfinylbis-9ci, methane-d3, sulfinylbis, hexadeuterodimethyl sulfoxide, methane-d3-, sulfinylbis, methanesulfinylmethyl hydrogen, dimethyl-d6 sulfoxide
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
SMILES [2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC trideutério(trideutériométhylsulfinyl)méthane
Poids moléculaire (g/mol) 84.17
CID PubChem 75151
Poids de la formule 84.18
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0460779 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/03/2024 Catalog Number351440075
Numéro de lotA0450317 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number351440075
Numéro de lotA0401867 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number351440075
Numéro de lotA0400290 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number351440075
Numéro de lotA0401123 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog Number351440075
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide-d6
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthylsulfoxide-d6, pour RMN, avec 1 % de TMS, en ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >