Learn More
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, conditionné dans des ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methyl sulfoxide-d6 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99.9 atom % D |
Densité | 1,1900 g/ml |
Deutérium (D) | 99,85% min |
Point d’éclair | 88°C |
Gravité spécifique | 1,19 |
Viscosité | 2,4 mPa.s (20°C) |
Eau | 0,03 % max. (coulométrique) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methyl sulfoxide-d6
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthylsulfoxyde-d6, pour RMN, conditionné dans des ampoules de 0,75 ml, 99,9 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu