Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,5+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
79.50€ - 173.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | C2H6OS |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 78.13 |
Numéro MDL | MFCD00002089 |
Clé InChI | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide |
CID PubChem | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
Nom IUPAC | methanesulfinylmethane |
SMILES | CS(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10563235
|
Thermo Scientific Acros
390750010 |
1 L | Bouteille en verre |
79.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10276563
|
Thermo Scientific Acros
390750025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
173.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyseIdentifiants chimiques
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
methanesulfinylmethane |
Spécification
Methyl sulfoxide | |
0.0002 meq/g max. | |
189.0°C | |
Liquide | |
99.5% min. (GC) | |
1.1 | |
(CH3)2SO | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
15, 3285 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
99.5+% |
18.4°C | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
1.4770 to 1.4800 | |
0.001% max. | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
0.1% max. | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
methanesulfinylmethane | |
679 | |
78.13 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
RUO – Research Use Only