Learn More
Méthylsulfoxyde, 99,5+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10276563
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Acidité 0.0002 meq/g max.
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.5% min. (GC)
Résidus après évaporation 0.001% max.
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Eau 0.1% max.
Merck Index 15, 3285
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,acetone,chloroform,,diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.5+%
Qualité Analytique