Learn More
Chlorure de méthyle et d’oxalyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
96.20€ - 168.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5781-53-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H3ClO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.51 |
Numéro MDL | MFCD00000705 |
Clé InChI | ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate |
CID PubChem | 79846 |
Nom IUPAC | 2-chloro-2-oxoacétate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10377820
|
Thermo Scientific Acros
166000250 |
25 mL | Flacon en verre |
96.20€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10502354
|
Thermo Scientific Acros
166000500 |
50 mL | Flacon en verre |
168.00€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
5781-53-3 | |
122.51 | |
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N | |
79846 | |
COC(=O)C(=O)Cl |
C3H3ClO3 | |
MFCD00000705 | |
methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate | |
2-chloro-2-oxoacétate de méthyle |
Spécification
Methyl oxalyl chloride | |
1.3300g/mL | |
46°C | |
96% min. (GC) | |
ClCOCO2CH3 | |
MFCD00000705 | |
1.33 | |
Solubility in water: decomposes | |
COC(=O)C(=O)Cl | |
122.51 | |
122.51 | |
Liquide |
5781-53-3 | |
118°C to 120°C | |
Authentique | |
C3H3ClO3 | |
1.4179 to 1.4199 | |
02, 541 | |
methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate | |
ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N | |
2-chloro-2-oxoacétate de méthyle | |
79846 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide et vapeurs inflammables.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 227-307-4
- Methyl oxalyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.