Learn More
Chlorure de méthyle et d’oxalyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10377820
Click to view available options
Quantité:
25 mL
50 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5781-53-3
Formule moléculaire C3H3ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 122.51
Numéro MDL MFCD00000705
Clé InChI ZXUQEPZWVQIOJE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl oxalyl chloride, methyl chloroglyoxylate, methyl chlorooxoacetate, chloroglyoxylic acid methyl ester, acetic acid, chlorooxo-, methyl ester, methyl chlorocarbonyl formate, methyloxalylchloride, methyl chloro oxo acetate, methylchlorooxoacetate, methyl 2-chloro-2-oxo-acetate
CID PubChem 79846
Nom IUPAC 2-chloro-2-oxoacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl oxalyl chloride
Densité 1.3300g/mL
Point d’ébullition 118°C to 120°C
Point d’éclair 46°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCO2CH3
Indice de réfraction 1.4179 to 1.4199
Quantité 25 mL
Beilstein 02, 541
Gravité spécifique 1.33
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 122.51
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methyl oxalyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.