Learn More
Indicateur orangé de méthyl
51.00€ - 71.00€
Spécification
Point de fusion | 0°C |
---|---|
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Odorless |
Couleur | Orange |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Concentration | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10427302
|
Chem Lab
CL06.1302.1000 |
1 L | 1 g/L in water indicator solution |
65.45€
1L |
Expédition estimée: 16-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10366032
|
Chem Lab
CL06.1309.1000 |
1 L | 2 g/L in water indicator solution |
51.00€
1L |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11923343
|
Chem Lab
CL06.1307.1000 |
1 L | 5 g/L in water indicator solution |
71.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
0°C | |
Odorless | |
Liquide |
Soluble in water | |
Orange |