Learn More
Indicateur orangé de méthyl
Click to view available options
Quantité:
1 L
Concentration:
1 g/L in water indicator solution
2 g/L in water indicator solution
5 g/L in water indicator solution
Spécification
Spécification
Point de fusion | 0°C |
Concentration | 1 g/L in water indicator solution |
Informations sur la solubilité | Soluble in water |
Odeur | Odorless |
Couleur | Orange |
Quantité | 1 L |
Forme physique | Liquide |