Learn More
Nitroacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
76.18€ - 310.55€
Identifiants chimiques
CAS 2483-57-0
Formule moléculaire C3H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 119.076
Numéro MDL MFCD00075480
Clé InChI ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
CID PubChem 17206
Nom IUPAC 2-nitroacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C[N+](=O)[O-]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11379555
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18950.04
2 g
76.18€
2g
11389555
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L18950.09
10 g
310.55€
10g
Description
Description
Methyl nitroacetate is used in the synthesis of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alfa-nitro-arylpentenoates. It is also used to prepare phenyliodonium ylide. Further, it is utilized in the highly enantioselective and diastereoselective copper(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes. In addition to this, it is employed in the production of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate through reaction with 4-nitrobenzylideneaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitroacétate de méthyle est utilisé dans la synthèse des arylpenténoates aromatiques et hétéroaromatiques linéaires (E)-alfa-nitro-arylpenténoates. Il est également utilisé pour préparer l’ylure de phényliodonium. De plus, il est utilisé dans la cyclopropanation hautement énantiosélective et diastéréosélective des alcènes catalysée par le cuivre(I). De plus, il est utilisé dans la production de méthyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophényl)-2-propénoate par réaction avec la 4-nitrobenzylideneaniline.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases fortes.
Spécification
Identifiants chimiques
2483-57-0
119.076
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
17206
COC(=O)C[N+](=O)[O-]
C3H5NO4
MFCD00075480
methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
2-nitroacétate de méthyle
Spécification
Methyl nitroacetate
1.294
105°C (221°F)
C3H5NO4
1.426
1758670
methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
2-nitroacétate de méthyle
17206
98%
2483-57-0
195°C to 198°C
Ester-like
O2NCH2CO2CH3
MFCD00075480
Light sensitive
Miscible with ethanol,ether and most organic solvents.
COC(=O)C[N+](=O)[O-]
119.076
119.08
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 219-622-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AJ1093000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante