Learn More
Nitroacétate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11379555
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Methyl nitroacetate is used in the synthesis of aromatic and heteroaromatic linear (E)-alfa-nitro-arylpentenoates. It is also used to prepare phenyliodonium ylide. Further, it is utilized in the highly enantioselective and diastereoselective copper(I)-catalyzed cyclopropanation of alkenes. In addition to this, it is employed in the production of methyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophenyl)-2-propenoate through reaction with 4-nitrobenzylideneaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitroacétate de méthyle est utilisé dans la synthèse des arylpenténoates aromatiques et hétéroaromatiques linéaires (E)-alfa-nitro-arylpenténoates. Il est également utilisé pour préparer l’ylure de phényliodonium. De plus, il est utilisé dans la cyclopropanation hautement énantiosélective et diastéréosélective des alcènes catalysée par le cuivre(I). De plus, il est utilisé dans la production de méthyl (Z)-2-nitro-3-(4-nitrophényl)-2-propénoate par réaction avec la 4-nitrobenzylideneaniline.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther et la plupart des solvants organiques.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2483-57-0
Formule moléculaire C3H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 119.076
Numéro MDL MFCD00075480
Clé InChI ALBSWLMUHHZLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl nitroacetate, nitroacetic acid methyl ester, acetic acid, nitro-, methyl ester, methylnitroacetate, methyl nitrozcetate, methyl nitro acetate, zlchem 149, methyl a-nitroacetate, methyl 2-nitroethanoate, acmc-1clk8
CID PubChem 17206
Nom IUPAC 2-nitroacétate de méthyle
SMILES COC(=O)C[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl nitroacetate
Densité 1.294
Point d’ébullition 195°C to 198°C
Point d’éclair 105°C (221°F)
Odeur Ester-like
Formule linéaire O2NCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.426
Quantité 2 g
Beilstein 1758670
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,ether and most organic solvents.
Poids de la formule 119.08
Pourcentage de pureté 98%