Learn More
Isobutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.97€ - 313.00€
Identifiants chimiques
CAS | 547-63-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 102.133 |
Numéro MDL | MFCD00008914 |
Clé InChI | BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne |
CID PubChem | 11039 |
ChEBI | CHEBI:73689 |
Nom IUPAC | 2-méthylpropanoate de méthyle |
SMILES | CC(C)C(=O)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11477996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14070.AE |
100 mL |
34.97€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11487996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14070.AP |
500 mL |
90.75€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11497996
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A14070.0F |
2500 mL | N/A | ||||||
Description
Methyl isobutyrate is used as a flavoring agent. It was used as diluent in forced Rayleigh scattering studies to measure diffusion coefficients for a ternary system comprising camphorquinone in poly(methyl methacrylate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’isobutyrate de méthyle est utilisé comme agent aromatisant. Il a été utilisé comme diluant dans les études de diffusion forcée de Rayleigh pour mesurer les coefficients de diffusion d’un système ternaire comprenant la camphorquinone dans le poly(méthacrylate de méthyle).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Identifiants chimiques
547-63-7 | |
102.133 | |
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N | |
11039 | |
2-méthylpropanoate de méthyle |
C5H10O2 | |
MFCD00008914 | |
methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne | |
CHEBI:73689 | |
CC(C)C(=O)OC |
Spécification
Methyl isobutyrate | |
-85°C | |
90°C to 92°C | |
Pleasant | |
1.384 | |
UN1237 | |
14,6088 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(C)C(=O)OC | |
102.133 | |
CHEBI:73689 | |
98% |
547-63-7 | |
0.891 | |
3°C (37°F) | |
C5H10O2 | |
MFCD00008914 | |
1740720 | |
methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne | |
BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpropanoate de méthyle | |
11039 | |
102.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H332
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif par inhalation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :BUTYRATE DE MÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 208-929-5
missing translation for 'rtecsNumber' : NQ5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Methyl isobutyrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methyl isobutyrate