Learn More
Isobutyrate de méthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11487996
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Methyl isobutyrate is used as a flavoring agent. It was used as diluent in forced Rayleigh scattering studies to measure diffusion coefficients for a ternary system comprising camphorquinone in poly(methyl methacrylate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isobutyrate de méthyle est utilisé comme agent aromatisant. Il a été utilisé comme diluant dans les études de diffusion forcée de Rayleigh pour mesurer les coefficients de diffusion d’un système ternaire comprenant la camphorquinone dans le poly(méthacrylate de méthyle).
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 547-63-7
Formule moléculaire C5H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.133
Numéro MDL MFCD00008914
Clé InChI BHIWKHZACMWKOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl isobutyrate, methyl 2-methylpropionate, methyl isobutanoate, propanoic acid, 2-methyl-, methyl ester, isobutyric acid, methyl ester, methylisobutyrate, isobutyric acid methyl ester, poly d-lactide, methyl isobutyrate natural, methylester kyseliny isomaselne
CID PubChem 11039
ChEBI CHEBI:73689
Nom IUPAC 2-méthylpropanoate de méthyle
SMILES CC(C)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl isobutyrate
Point de fusion -85°C
Densité 0.891
Point d’ébullition 90°C to 92°C
Point d’éclair 3°C (37°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.384
Quantité 500 mL
Numéro UN UN1237
Beilstein 1740720
Merck Index 14,6088
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 102.13
Pourcentage de pureté 98%