Learn More
Acétoacétate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
19.10€ - 311.00€
Identifiants chimiques
CAS | 105-45-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.12 |
Numéro MDL | MFCD00008784 |
Clé InChI | WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester |
CID PubChem | 7757 |
Nom IUPAC | 3-oxobutanoate de méthyle |
SMILES | COC(=O)CC(C)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10793691
|
Thermo Scientific Acros
126151000 |
100 mL | Flacon en verre |
19.10€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10616712
|
Thermo Scientific Acros
126150010 |
1 L | Flacon en verre |
52.20€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10235270
|
Thermo Scientific Acros
126150025 |
2.5 L | Flacon en verre |
106.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10249273
|
Thermo Scientific Acros
126150100 |
10 L | Récipient en plastique |
311.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
105-45-3 | |
116.12 | |
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N | |
7757 | |
COC(=O)CC(C)=O |
C5H8O3 | |
MFCD00008784 | |
methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester | |
3-oxobutanoate de méthyle |
Spécification
Methyl acetoacetate | |
-28.0°C | |
1.0770g/mL | |
67°C | |
99% min. (GC) | |
CH3COCH2CO2CH3 | |
MFCD00008784 | |
13,60 | |
1.077 | |
Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride | |
COC(=O)CC(C)=O | |
116.12 | |
1.8 mPa.s (20°C) | |
99+% |
105-45-3 | |
Incolore | |
169.0°C to 170.0°C | |
Authentique | |
C5H8O3 | |
1.4175 to 1.4295 | |
03, 632 | |
15, 6083 | |
methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester | |
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N | |
3-oxobutanoate de méthyle | |
7757 | |
116.12 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 203-299-8
- Methyl acetoacetate