Learn More
Acétoacétate de méthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10235270
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105-45-3
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00008784
Clé InChI WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl acetoacetate, acetoacetic acid methyl ester, methylacetoacetate, methyl 3-oxobutyrate, butanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl acetylacetate, methyl acetylacetonate, 3-oxobutanoic acid methyl ester, acetoacetic methyl ester, acetoacetic acid, methyl ester
CID PubChem 7757
Nom IUPAC 3-oxobutanoate de méthyle
SMILES COC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl acetoacetate
Point de fusion -28.0°C
Couleur Incolore
Densité 1.0770g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2CH3
Indice de réfraction 1.4175 to 1.4295
Quantité 2.5 L
Beilstein 03, 632
Fieser 13,60
Merck Index 15, 6083
Gravité spécifique 1.077
Informations sur la solubilité Solubility in water: 460g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in carbon tetrachloride
Viscosité 1.8 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide