Learn More
Méthyl 4-(1-hydroxyéthyl)benzoate, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
66.13€ - 272.36€
Identifiants chimiques
CAS 79322-76-2
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00216476
Clé InChI KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 586417
Nom IUPAC 4-(1-hydroxyéthyl)benzoate de méthyle
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10259470
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424750010
1 g Flacon en verre
66.13€
1g
10340344
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424750050
5 g Flacon en verre
272.36€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
79322-76-2
180.2
KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
4-(1-hydroxyéthyl)benzoate de méthyle
C10H12O3
MFCD00216476
586417
CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Spécification
Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Incolore à jaune
>93°C
88% min. (GC)
1.5320 to 1.536
methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
4-(1-hydroxyéthyl)benzoate de méthyle
586417
90%
Liquide visqueux
79322-76-2
148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Authentique
C10H12O3
MFCD00216476
Solubility in water: slightly
CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
180.2
180.2
Technique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement