Learn More
Méthyl 4-(1-hydroxyéthyl)benzoate, 90 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10259470
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79322-76-2
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.2
Numéro MDL MFCD00216476
Clé InChI KAXLTAULVFFCNL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 586417
Nom IUPAC 4-(1-hydroxyéthyl)benzoate de méthyle
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 4-(1-hydroxyethyl)benzoate
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 148°C to 152°C (1.0 mmHg)
Point d’éclair >93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 88% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5320 to 1.536
Quantité 1 g
Synonyme methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate, 4-1-hydroxyethyl benzoic acid methyl ester, 4-1-hydroxy-ethyl-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 4-1-hydroxyethyl-, methyl ester, acmc-20m5ni, benzoic acid, 4-1s-1-hydroxyethyl-, methyl ester, methyl 4-hydroxyethyl benzoate, methyl4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl-4-1-hydroxyethyl benzoate, methyl 4-1-hydroxyethyl benzoate #
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté 90%
Qualité Technique
Forme physique Liquide visqueux