Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
49.98€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS | 41221-47-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.16 |
Numéro MDL | MFCD00037077 |
Clé InChI | WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate |
CID PubChem | 2733366 |
Nom IUPAC | methyl 3-isocyanatobenzoate |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10075752
|
Thermo Scientific Maybridge
AC31920DA |
1 g | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
10471295
|
Thermo Scientific Maybridge
AC31920DE |
5 g | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
10525465
|
Thermo Scientific Maybridge
AC31920EA |
10 g | Flacon en verre ambré | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
41221-47-0 | |
177.16 | |
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N | |
2733366 | |
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O |
C9H7NO3 | |
MFCD00037077 | |
3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate | |
methyl 3-isocyanatobenzoate |
Spécification
Methyl 3-isocyanatobenzoate | |
97% | |
MFCD00037077 | |
WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 3-isocyanatobenzoate | |
2733366 |
41221-47-0 | |
C9H7NO3 | |
3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate | |
COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O | |
177.16 | |
177.16 |