Learn More
Methyl 3-isocyanatobenzoate, 97%, Maybridge™
Code produit. 10471295
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 41221-47-0
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00037077
Clé InChI WBGWGERFPSYHDT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-carbomethoxyphenyl isocyanate, 3-isocyanatobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-isocyanato-, methyl ester, 3-methoxycarbonyl phenyl isocyanate, acmc-20akh8, methyl-3-isocyanatobenzoate, 3-carbomethoxyphenylisocyanate, methyl 3-isocyanatobenzoate, 3-isocyanato-benzoic acid methyl ester, m-methoxycarbonylphenyl isocyanate
CID PubChem 2733366
Nom IUPAC methyl 3-isocyanatobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-isocyanatobenzoate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 177.16