Learn More
Bromure de (méthoxycarbonyl)triphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
42.31€ - 391.95€
Identifiants chimiques
CAS | 1779-58-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C21H20BrO2P |
Poids moléculaire (g/mol) | 415.27 |
Numéro MDL | MFCD00011801 |
Clé InChI | VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edxAfficher plus |
CID PubChem | 2733211 |
Nom IUPAC | (2-Méthoxy-2-oxoéthyl)-triphénylphosphanium ; Bromure |
SMILES | [Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11457767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16301.14 |
25 g |
42.31€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11467767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16301.22 |
100 g |
106.53€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11477767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16301.36 |
500 g |
391.95€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide is a reactant for the synthesis of GSK-3 inhibitors using the Wittig reaction, substituted furanones for antifungal and cytostatic activities, photochromic dithienylethene derivatives, gem-diiodoalkanes containing allylic alcohols and highly substituted cyclopentenes and brazilanes via Au-catalyzed deoxygenative Nazarov cyclization. As reactant for asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated ester-phosphonates, studies of thermal decomposition of phosphonium alkyl ester salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de (méthoxycarbonyl)triphénylphosphonium est un réactif pour la synthèse d‘inhibiteurs de GSK-3 à l‘aide de la réaction de Wittig, de furanones substituées pour les activités antifongiques et cytostatiques, de dérivés de dithiényléthène photochromique, de gem-diiodoalcanes contenant des alcools allyliques et de cyclopentènes et de brazilanes hautement substitués via une cyclogénisation désoxygénative de Nazarov catalysée par Au. Comme réactif pour l‘hydrogénation asymétrique de α ;,β ;-esters-phosphonates non saturés, études de décomposition thermique des sels d‘ester alkyle de phosphonium.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
Identifiants chimiques
1779-58-4 | |
415.27 | |
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M | |
2733211 | |
[Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C21H20BrO2P | |
MFCD00011801 | |
2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edxAfficher plus | |
(2-Méthoxy-2-oxoéthyl)-triphénylphosphanium ; Bromure |
Spécification
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide | |
∼163°C (decomposition) | |
MFCD00011801 | |
Hygroscopic | |
Soluble in methanol(almost transparency). | |
[Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
415.27 | |
415.28 |
1779-58-4 | |
C21H20BrO2P | |
3812975 | |
2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edx | |
VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M | |
(2-Méthoxy-2-oxoéthyl)-triphénylphosphanium ; Bromure | |
2733211 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-222-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.