Learn More
Bromure de (méthoxycarbonyl)triphénylphosphonium, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11457767
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11457767
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16301.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1779-58-4 | C21H20BrO2P | 415.27 g/mol
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide is a reactant for the synthesis of GSK-3 inhibitors using the Wittig reaction, substituted furanones for antifungal and cytostatic activities, photochromic dithienylethene derivatives, gem-diiodoalkanes containing allylic alcohols and highly substituted cyclopentenes and brazilanes via Au-catalyzed deoxygenative Nazarov cyclization. As reactant for asymmetric hydrogenation of α,β-unsaturated ester-phosphonates, studies of thermal decomposition of phosphonium alkyl ester salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de (méthoxycarbonyl)triphénylphosphonium est un réactif pour la synthèse d‘inhibiteurs de GSK-3 à l‘aide de la réaction de Wittig, de furanones substituées pour les activités antifongiques et cytostatiques, de dérivés de dithiényléthène photochromique, de gem-diiodoalcanes contenant des alcools allyliques et de cyclopentènes et de brazilanes hautement substitués via une cyclogénisation désoxygénative de Nazarov catalysée par Au. Comme réactif pour l‘hydrogénation asymétrique de α ;,β ;-esters-phosphonates non saturés, études de décomposition thermique des sels d‘ester alkyle de phosphonium.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (presque transparent).
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1779-58-4
Formule moléculaire C21H20BrO2P
Poids moléculaire (g/mol) 415.27
Numéro MDL MFCD00011801
Clé InChI VCWBQLMDSMSVRL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenylphosphonium bromide, carbomethoxymethyl triphenylphosphonium bromide, methoxycarbonylmethyl triphenyl phosphonium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxoethyl-triphenylphosphanium bromide, 2-methoxy-2-oxo-ethyl-triphenyl-phosphonium bromide, phosphonium, 2-methoxy-2-oxoethyl triphenyl-, bromide, acmc-209edx
CID PubChem 2733211
Nom IUPAC (2-Méthoxy-2-oxoéthyl)-triphénylphosphanium ; Bromure
SMILES [Br-].COC(=O)C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Point de fusion ∼163°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 3812975
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in methanol(almost transparency).
Poids de la formule 415.28
Pourcentage de pureté ≥98%