Learn More
MP Biomedicals™ Régime de contrôle de la méthionine/choline, granulés
Pour l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
1445.00€ - 5500.00€
Spécification
Type de produit | Alimentation animale |
---|---|
Format | Granulés |
Conditions de stockage | Température ambiante |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11495365
|
MP Biomedicals™
0296044110 |
10 kg |
1445.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11405375
|
MP Biomedicals™
0296044120 |
20 kg |
2390.00€
20kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11415375
|
MP Biomedicals™
0296044150 |
50 kg |
5500.00€
50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Le régime de contrôle de la méthionine / choline (MCCD) déclenche la résolution des réactions inflammatoires et fibrotiques hépatiques et de l’apoptose des hépatocytes, ce qui suggère que la stéatose hépatique induite par le MCDD est également réversible
- L’alimentation du CD est utilisée dans l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
Spécification
Alimentation animale | |
Granulés | |
Température ambiante |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
MP Biomedicals™ Régime de contrôle de la méthionine/choline, granulés