Learn More
MP Biomedicals™ Régime de contrôle de la méthionine/choline, granulés
Pour l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
Marque:  MP Biomedicals™ 0296044150
Code produit. 11415375
  • 5500.00€ / 50kg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le régime de contrôle de la méthionine / choline (MCCD) déclenche la résolution des réactions inflammatoires et fibrotiques hépatiques et de l’apoptose des hépatocytes, ce qui suggère que la stéatose hépatique induite par le MCDD est également réversible
  • L’alimentation du CD est utilisée dans l’étude de la stéatose hépatique non alcoolique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Alimentation animale
Granulés
50 kg
Température ambiante
Nom du produit
MP Biomedicals™ Régime de contrôle de la méthionine/choline, granulés > Régime alimentaire de contrôle de la méthionine / choline (en granulés), MP Biomedicals, 50 kg