Learn More
Méthanol, qualité ultra-gradient, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ Code produit.: 10423861
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Méthanol, qualité ultra-gradient, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10423861
5 L, Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Code produit. 10423861
Marque: JT Baker 8402.5000
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Méthanol, qualité ultra-gradient, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol
Point de fusion -98°C
Absorbance Max. 0.20 at 225nm, Max. 0.02 at 254nm, Max. 0.01 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm
CAS 67-56-1
Densité 0.79g/cm3
Point d’ébullition 64.7°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 5.5 - 44 Vol %
Point d’éclair 11°C
Température d’allumage 455°C
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Bidon de sécurité en métal EcoTainer
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Ultra Gradient Grade
Résidus après évaporation Max. 2 ppm
Formule moléculaire CH4O
Acide titrable Max. 0.0003meq/g
Formule linéaire CH3OH
Base titrable Max. 0.0001meq/g
Numéro MDL MFCD00004595
Eau Max. 0.02%
Synonyme methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI:17790
Poids de la formule 32.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Méthylique
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, qualité ultra-gradient, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >