Learn More
Méthanol, BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
1 L
Description
- Impuretés de traces de fluorescence (sous forme de base de quinine), ppb :
- Mesuré à un niveau d’émission maximum pour les impuretés de solvant max. 1.0
- Mesurée à 450 nm max. 0.3
- Test d’élution de gradient, absorbance ultraviolette (a.u.) :
- à 235 nm max. 0,005
- à 254 nm max. 0,001
- Absorbance ultraviolette (voie de 1,00 cm par rapport à l’eau) :
- à 225 nm max. 0,20
- à 254 nm max. 0,02
- à 280 nm max. 0,01
- à 350 nm max. 0,01
- Séparation UV, nm max. 206
Spécification
Spécification
| Point de fusion | -98°C |
| CAS | 67-56-1 |
| Densité | 0.7918 g/cm³ (20°C) |
| Point d’ébullition | 64.6°C (1013 hPa) |
| Quantité | 1 L |
| Point d’éclair | 11°C |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Plage de pourcentage du dosage | min. 99.8% |
| Résidus après évaporation | max. 2 ppm |
| Formule moléculaire | CH4O |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Alcool Méthylique
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.