Learn More
Méthanol, pour HPLC-MS, Fisher Chemical
66.05€ - 133.00€
Identifiants chimiques
CAS 67-56-1
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 32.04
Numéro MDL MFCD00004595
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool méthylique, alcool de bois, essence de bois, naphte de bois, méthylol, hydroxyde de méthyle, esprit pyroxylique, esprit colonial, esprit colombien, columbian spirit
CID PubChem 887
ChEBI CHEBI : 17790
Nom IUPAC Méthanol
SMILES CO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10532213
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4062/15
1 l
66.05€
1L
10653963
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Chemical
M/4062/17
2.5 l
133.00€
2.50L
Description
Description
Méthanol, pour HPLC-MS
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Méthanol, pour HPLC-MS, Fisher Chemical