Learn More
Méthanol-d4, pour RMN, 99,6+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10297420
Méthanol-d4, pour RMN, 99,6+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10297420
10 ml, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
10 ml
50 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10297420
Marque: Thermo Scientific Acros 325360100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Méthanol-d4, CH4O, numéro CAS-811-98-3, méthanol 2h4, perdeutérométhanol, méthane-d3-ol-d, cd3od, trimeuterio deutériooxy méthane, méthyle-d3 alcool-d, tétradeuterométhanol, alcool méthylique-d4, méthanol-d4, méthanol-d4, 99,8 % d, 10 ml, 01, III, 1187, 65,0°C, incolore, 0,8880 g/ml, 99,60 % min.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 811-98-3
Formule moléculaire CH4O
Poids moléculaire (g/mol) 36.066
Numéro MDL MFCD00044637
Clé InChI OKKJLVBELUTLKV-MZCSYVLQSA-N
Synonyme methanol-d4, perdeuteromethanol, tetradeuteromethanol, methan-d3-ol-d, 2h4 methanol, methyl alcohol-d4, cd3od, methyl-d3 alcohol-d, trideuterio deuteriooxy methane, methanol-d4, 99.8 atom % dAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71568
Nom IUPAC trideutério(deutériooxy)méthane
SMILES CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanol-d4
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.6+ atom % D
Densité 0,8880 g/ml
Deutérium (D) 99,60% min
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.3262
Eau 0,05 % max. (coulométrique)
Quantité 10 ml
Point de fusion -99.0°C
Point d’ébullition 65.0°C
Formule linéaire CD3OD
Beilstein 01, III, 1187
Poids de la formule 36.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0465833 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/10/2024 Catalog Number325360500,325360100
Numéro de lotA0461717 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2024 Catalog Number325360500,325360100
Numéro de lotA0461886 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/05/2024 Catalog Number325360500,325360100
Numéro de lotA0459603 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2024 Catalog Number325360500,325360100
Numéro de lotA0455874 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2023 Catalog Number325360500,325360100
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanol-d4
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P264-Se laver le visage, les mainset toute surface depeau exposée soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
Nom du produit
Méthanol-d4, pour RMN, 99,6+ % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals >