Learn More
Méthanol-d4, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
118.50 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23251" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 ml
25 ml
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methanol-d4 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99.8 atom%D |
Densité | 0,8880 g/ml |
Deutérium (D) | 99,75 % min |
Point d’éclair | 12°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1.3262 |
Eau | 0,05 % max. (coulométrique) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Methanol-d4
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- MIXTURE LIST-Contient: Methanol-d4, Methylalcohol