Learn More
Acide méthanesulfonique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400074
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Methanesulfonic acid is used as a catalyst in organic reactions namely esterification, alkylation and condensation reactions due to its non- volatile nature and solubility in organic solvents. It is also involved in the production of starch esters, wax oxidate esters, benzoic acid esters, phenolic esters, or alkyl esters. It reacts with sodium borohydride in presence of polar solvent tetrahydrofuran to prepare borane-tetrahydrofuran complex. It finds application in batteries, because of its purity and chloride absence. In pharmaceutical industry, it is used for the manufacturing of active pharmaceutical ingredients like telmisartan and eprosartan. It is useful in ion chromatography and is a source of carbon and energy for some gram-negative methylotropic bacteria.It is involved in the deprotection of peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide méthanesulfonique est utilisé comme catalyseur dans les réactions organiques, à savoir les réactions d’estérification, d’alkylation et de condensation dues à sa nature non volatile et à sa solubilité dans les solvants organiques. Il est également impliqué dans la production d’esters d’amidon, d’esters d’oxidate de paraffine, d’esters d’acide benzoïque, d’esters phénoliques ou d’esters d’alkyle. Il réagit avec le borohydrure de sodium en présence de solvant polaire tétrahydrofurane pour préparer le complexe borane-tétrahydrofurane. Il trouve son application dans les batteries en raison de sa pureté et de son absence de chlorure. Dans l’industrie pharmaceutique, il est utilisé pour la fabrication d’ingrédients pharmaceutiques actifs tels que le telmisartan et l’éprosartan. Il est utile dans la chromatographie ionique et est une source de carbone et d’énergie pour certaines bactéries méthylotropiques gram-négatives. Il est impliqué dans la déprotection des peptides.
Remarques
Sensible à l’humidité, à la lumière et à la chaleur. Hygroscopique. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les amines, les agents réducteurs forts, l’éther éthylvinylique, l’acide fluorhydrique, les agents oxydants forts et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-75-2
Formule moléculaire CH4O3S
Poids moléculaire (g/mol) 96.1
Numéro MDL MFCD00007518
Clé InChI AFVFQIVMOAPDHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylsulfonic acid, methanesulphonic acid, methanesulfonicacid, kyselina methansulfonova, methansulfonsaeure, ccris 2783, kyselina methansulfonova czech, ch3so3h, methane sulfonic acid, sulfomethane
CID PubChem 6395
ChEBI CHEBI:27376
Nom IUPAC Acide méthanesulfonique
SMILES CS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methanesulfonic acid
Point de fusion 19°C to 20°C
Densité 1.481
Point d’ébullition 166°C to 168°C (10 mmHg)
Point d’éclair 156°C (312°F)
Formule linéaire CH3SO3H
Indice de réfraction 1.43
Quantité 100 g
Numéro UN UN2586
Beilstein 1446024
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5954
Informations sur la solubilité Miscible with water. Slightly miscible with benzene and toluene. Immiscible with paraffins.
Poids de la formule 96.1
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methanesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methanesulfonic acid