Learn More
Anhydride méthacrylique, 94 %, stab. avec env. 0,2 % de 2,4-diméthyl-6-tert-butylphénol, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11436820
Anhydride méthacrylique, 94 %, stab. avec env. 0,2 % de 2,4-diméthyl-6-tert-butylphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11436820
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Code produit. 11436820
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14357.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Methacrylic anhydride is a reactive monomer used for the preparation of different type of monomers under mild reaction conditions. It finds applications in light-curing coatings, cross-linked materials like synthetic resin. It acts as an intermediate for the preparation of fibers and resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anhydride méthacrylique est un monomère réactif utilisé pour la préparation de différents types de monomères dans des conditions de réaction bénigne. Il trouve des applications dans des revêtements à durcissement léger, des matériaux réticulés comme la résine synthétique. Il sert d’intermédiaire pour la préparation des fibres et des résines.
Solubilité
Miscible à l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les agents oxydants forts, les alcools, les amines et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 760-93-0
Formule moléculaire C8H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 154.17
Numéro MDL MFCD00008586
Clé InChI DCUFMVPCXCSVNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methacrylic anhydride, methacrylic acid anhydride, methacryloyl anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, anhydride, 2-methyl-2-propenoic acid anhydride, unii-n2rjr03340, 2-methylacrylic anhydride, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 1,1'-anhydride, dimethacrylic anhydride, bismethacrylic anhydrideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 12974
Nom IUPAC 2-méthylprop-2-énoate de 2-méthylprop-2-énoyle
SMILES CC(=C)C(=O)OC(=O)C(C)=C
Spécification
Nom chimique ou matériau Methacrylic anhydride
Note relative au nom stabilized with ≈0.2% 2,4-dimethyl-6-tert-butylphenol
Point de fusion -109°C
Densité 1.033
Point d’ébullition 197°C
Point d’éclair 84°C (183°F)
Indice de réfraction 1.454
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1761982
Sensibilité Light and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol and ether.
Poids de la formule 154.17
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10245051 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog NumberL14357.18,L14357.30
Numéro de lot10207643 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14357.18,L14357.30
Numéro de lotG11R035 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14357.18,L14357.30
Numéro de lotA31X011 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14357.18,L14357.30
Numéro de lot10227586 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/12/2021 Catalog NumberL14357.18,L14357.30
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Methacrylic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methacrylic anhydride
Nom du produit
Anhydride méthacrylique, 94 %, stab. avec env. 0,2 % de 2,4-diméthyl-6-tert-butylphénol, Thermo Scientific Chemicals >