Learn More
STEMCELL Technologies Metformin (Hydrochloride)
AMPK activator; Mitochondrial respiratory chain complex I inhibitor
95.85€ - 286.20€
Spécification
CAS | 1115-70-4 |
---|---|
Synonyme | Apophage; Diaformin; Fornidd; Glucoformin; Glucophage; LA 6023; Melbin; Orabet; Riomet; Walaphage |
Formule moléculaire | C4H11N5 · HCl |
Pureté | ≥98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17150192
|
STEMCELL Technologies
73252 |
1 g |
95.85€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17160192
|
STEMCELL Technologies
73254 |
5 g |
286.20€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Metformin is an activator of the AMP-activated protein kinase (AMPK) pathway, and an inhibitor of mitochondrial respiratory chain complex 1 (Rena et al.; Viollet et al.) It acts as an antihyperglycemic agent to lower plasma glucose levels and improve insulin sensitivity (Viollet et al.) This product is provided as a hydrochloride salt of the molecule
Spécification
1115-70-4 | |
Apophage; Diaformin; Fornidd; Glucoformin; Glucophage; LA 6023; Melbin; Orabet; Riomet; Walaphage | |
C4H11N5 · HCl | |
≥98% |