Learn More
Thermo Scientific Chemicals Jaune de métanile
22.70€ - 71.60€
Identifiants chimiques
CAS 587-98-4
Formule moléculaire C18H14N3NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 375.378
Numéro MDL MFCD00007486
Clé InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Synonyme C.I. 13065
CID PubChem 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Nom IUPAC Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11478147
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A17527.18
50 g
22.70€
50g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11488147
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
A17527.30
250 g
71.60€
250g
Expédition estimée: 13-11-2024
Description
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le métanil jaune est utilisé comme indicateur. Le métanil jaune est utile dans les méthodes spectrophotométriques pour déterminer la présence de traces de nitrates et de nitrites en solution. La méthode utilise le fait que le bromate de potassium peut catalyser la décoloration du métanil jaune qui peut ensuite être analysée par spectrophotométrie.
Solubilité
Soluble dans l’eau (25 g/l).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
587-98-4
375.378
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
3935589
Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
C18H14N3NaO3S
MFCD00007486
C.I. 13065
CHEBI:87235
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Metanil Yellow
C18H14N3NaO3S
3831568
C.I. 13065
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Sodium ; 3-[(4-anilinophényl)diazényl]benzènesulfonate
3935589
375.38
10
587-98-4
MFCD00007486
14,5928
Soluble in water (25g/L).
C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
375.378
CHEBI:87235
Odorless
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H318
Provoque de graves lésions des yeux.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H361
missing translation for 'einecsNumber' : 209-608-2
missing translation for 'rtecsNumber' : DB7329500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.